Print…

1,1'-Carbonildiimidazole 97%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

Sinônimos: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI

151810100 151810250 151811000 151815000
ACRO151810100EA 45.4 EUR
ACRO151810100 ACRO151810250 ACRO151811000 ACRO151815000
1,1'-Carbonildiimidazole 97%
1,1'-Carbonildiimidazole
Fórmula: C₇H₆N₄O
Peso Molecular: 162.15 g/mol
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005286
Número CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3259
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR