Print…

3,4-Dichlorobenzoyl chloride 97%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

150230050 150230250 150231000
ACRO150230050EA 17.9 EUR
ACRO150230050 ACRO150230250 ACRO150231000
3,4-Dichlorobenzoyl chloride 97%
3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₃O
Peso Molecular: 209.46 g/mol
Ponto de ebulição: 242
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Ponto de Inflamação: 142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000672
Número CAS: 3024-72-4
EINECS: 221-177-2
UN: 3261
ADR: 8 II

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR