Print…

N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide 99+%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção

Sinônimos: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide

108310500 108310100 108312500
ACRO108310500EA 68.3 EUR
ACRO108310500 ACRO108310100 ACRO108312500
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide 99+%
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Fórmula: C₁₁H₉NO₄
Peso Molecular: 219.20 g/mol
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005893
Número CAS: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration ≥99.0 % (Saponification)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR