Print…

1-Bromo-4-fluorobenzene 99%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção

Sinônimos: 4-Bromofluorobenzene

107010100 107011000 107015000
ACRO107010100EA 24.2 EUR
ACRO107010100 ACRO107011000 ACRO107015000
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrF
Peso Molecular: 175 g/mol
Ponto de ebulição: 151
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1.593 g/cm³
Ponto de Inflamação: 53
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000342
Número CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1992
ADR: 3 III

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR