Print…

Álcool alílico 99%, extra puro

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

Sinônimos: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol

102860010 102862500 102860025
ACRO102860010EA 71.4 EUR
ACRO102860010 ACRO102862500 ACRO102860025
Álcool alílico 99%, extra puro
Álcool alílico
Fórmula: C₃H₆O
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 96…98 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –129 °C
Densidade: 0.85 g/cm³
Ponto de Inflamação: 21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002920
Número CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,00283

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR