Print…
L(-)-Glutationa (forma reduzida)
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
A2084.0005EA 43.5 EUR
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
L(-)-Glutationa (forma reduzida)
L(-)-glutationa (forma reduzida)
Fórmula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Peso Molecular: 307.33 g/mol
Ponto de Fusão: 185…195 °C
Densidade: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065939
Número CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable