Print…
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) v/v
Fornecedor: PanReac AppliChem
Atenção
A1935.0500
A1935.0500EA 62.3 EUR
A1935.0500
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) v/v
Chloroform : isoamyl alcohol
Fórmula: CHCl₃,C₅H₁₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable