Print…
Acetato de potássio 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetic acid potassium salt
A16321.0C A16321.0E A16321.36
A16321.0CEA 388 EUR
A16321.0C A16321.0E A16321.36
Acetato de potássio 99
Acetato de potássio
Purity: 99% CAS No.: 127-08-2 Molecular Formula: CH3CO2K Formula Weight: 98.15 Melting Point: 292° Beilstein Reference: 3595449 Merck Reference: 14,7605 MDL No.: MFCD00012458
Fórmula: CH₃COOK
Peso Molecular: 98.14 g/mol
Ponto de Fusão: 292 °C
Densidade: 1.57
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012458
Número CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable