Print…

Álcool alílico ≥98%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

Sinônimos: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol

A15026.AP A15026.AE A15026.AU
A15026.APEA 69.2 EUR
A15026.AP A15026.AE A15026.AU
Álcool alílico ≥98%
Álcool alílico

Purity: 98+% CAS No.: 107-18-6 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Pungent Melting Point: -129° Boiling Point: 95-97° Beilstein Reference: 605307 Merck Reference: 14,286 UN No.: 1098 MDL No.: MFCD00002920

Fórmula: C₃H₆O
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 95…97 °C
Ponto de Fusão: –129 °C
Densidade: 0.852
Ponto de Inflamação: 22 °C (71 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002920
Número CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,00283

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR