Print…

Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% 70 w/w

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

Sinônimos: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride

A13292.0B A13292.18 A13292.30
A13292.0BEA 283 EUR
A13292.0B A13292.18 A13292.30
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% 70 w/w
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride

CAS No.: 22722-98-1 Molecular Formula: C6H16AlNaO4 Formula Weight: 202.16 Flash Point: 4°(39°F) Merck Reference: 14,8565 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00011631

Fórmula: C₆H₁₆AlNaO₄
Peso Molecular: 202.16 g/mol
Densidade: 1.020
Ponto de Inflamação: 4 °C (39 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011631
Número CAS: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,8565

Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR