Print…
Supelco® Organic Reference Standard, Fluroxypyr
Fornecedor: Merck
93874-50MG
93874-50MGEA 86.6 EUR
93874-50MG
Supelco® Organic Reference Standard, Fluroxypyr
Padrões Organic Standards
Atenção: P273 - P501
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Synonym(s) 2-[(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid; 4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 69377-81-7
MDL No. MFCD01311822
Molecular weight 255,03
Descrição da classe de perigo H412
Storage conditions 2…8 °C