Print…

Etilenodiamina ≥98.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®

Fornecedor: Avantor
Perigo

Sinônimos: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane

9299-01EA 171.23 EUR
9299-01
Etilenodiamina ≥98.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Etilenodiamina

Lot analysis on label.

Fórmula: C₂H₈N₂
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 117
Ponto de Fusão: 8.5
Densidade: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008204
Número CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (NH₂CH₂CH₂NH₂) ≥98.0 %
Density (g/mL) at 25°C 0.890 - 0.903
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR