Print…

Acetato de etila ≥99.6% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), ULTRA RESI-ANALYZED® para análises de resíduos orgânicos, J.T.Baker®

Fornecedor: Avantor
Perigo

Sinônimos: Acetic acid ethyl ester

Embalado sob gás inerte

9260.1000EA 141.39 EUR
9260.1000 9260.2500 9260-03
Acetato de etila ≥99.6% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), ULTRA RESI-ANALYZED® para análises de resíduos orgânicos, J.T.Baker®
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 77.1
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) ≥99.6 %
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.8
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, volumetric) ≤0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR