Print…
Água, PESTINORM® GC_HS
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Hydrogen oxide
88251.290EA 45 EUR
88251.290
Água, PESTINORM® GC_HS
Água
Fórmula: H₂O
Peso Molecular: 18.02 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Encomendar
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt-Co) max. 5
Acidity (as Acetic acid) max. 0.0005 %
Alkalinity (as Ammonia) max. 0.0001 %
GC-HS (Each class 1 solvent) max. 1 ug/g
GC-HS (Each class 2 solvent) max. 10 ug/g
GC-HS (Each class 3 solvent) max. 50 ug/g
Headspace test for O.V.I's Complying
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3
according to Ph Eur and USP.
Formic acid, acetic acid, N,N-dimethylacetamide, N,N-dimethylformamide and dimethyl
sulfoxide are not detected
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable