Print…
VWR® Fixing Solution
Fornecedor: VWR Chemicals
87970.260EA 114 EUR
87970.260
VWR® Fixing Solution
Corantes Microscopy and staining reagents
Fixing solution with 0,02% formaldehyde in methanol 50% (v/v)).
Informações de encomenda: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente.