Print…
Água Reag. Ph. Eur. 1095503 Chromatography
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Hydrogen oxide
87960.290EA 35 EUR
87960.290
Água Reag. Ph. Eur. 1095503 Chromatography
Água
Informações de encomenda: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente
Fórmula: H₂O
Peso Molecular: 18.02 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 0
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable