Print…

Hidróxido de sódio 0.001 mol/l (0.001 N) em metanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081403

Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo

Sinônimos: Caustic soda

87935.180EA 48.9 EUR
87935.180
Hidróxido de sódio 0.001 mol/l (0.001 N) em metanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081403
Hidróxido de sódio

Informações de encomenda: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.

Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Merck Index: 14,08627

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR