Print…

Potassium heptaiodobismuthate 6,1% acetic acid_diluted with potassium iodide Reag. Ph. Eur. 1070600

Fornecedor: VWR Chemicals

87912.180EA 103 EUR
87912.180
Potassium heptaiodobismuthate 6,1% acetic acid_diluted with potassium iodide Reag. Ph. Eur. 1070600
Potassium heptaiodobismuthate

Informações de encomenda: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente

Fórmula: BiI₇K₄
Peso Molecular: 1253.71 g/mol
Número CAS: 41944-01-8
EINECS: 255-595-1
UN: 2790
ADR: 8 III

Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR