Print…

Acído nítrico Reag. Ph. Eur. 1058402

Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo

Sinônimos: Nitric acid solution

87880.180EA 36.2 EUR
87880.180
Acído nítrico Reag. Ph. Eur. 1058402
Acído nítrico

Content: about 125 g/L of HNO3 (Mr 63.0).


Informações de encomenda: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente

Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: ~86 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1.2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Performance test passes test (125 g/l)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR