Print…
Difenilamina 1% Reag. Ph. Eur. 1032102
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
87823.290EA 116 EUR
87823.290
Difenilamina 1% Reag. Ph. Eur. 1032102
Difenilamina
Informações de encomenda: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Fórmula: (C₆H₅)₂NH
Peso Molecular: 169.23 g/mol
Ponto de ebulição: 302
Ponto de Inflamação: 153
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003014
Número CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM