Print…

Titanium(III) chloride 15% em ácido clorídrico 10% Reag. Ph. Eur. 1091201

Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo

Sinônimos: Titanium trichloride

87708.180EA 48.9 EUR
87708.180
Titanium(III) chloride 15% em ácido clorídrico 10% Reag. Ph. Eur. 1091201
Titanium(III) chloride

Informações de encomenda: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente.

Fórmula: Cl₃Ti
Peso Molecular: 154.24 g/mol
Ponto de ebulição: 960
Ponto de Fusão: 440
Densidade: 1.32
Número MDL : MFCD00011266
Número CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR