Print…
Hidróxido de sódio 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Caustic soda
86188.260EA 22.9 EUR
86188.260
Hidróxido de sódio 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
Merck Index: 14,08627