Print…
Acído nítrico 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Nitric acid solution
86172.290EA 75.1 EUR
86172.290
Acído nítrico 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 87
Ponto de Fusão: -42
Densidade: 1.51
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Encomendar
Titer (20°C) 0.9980 – 1.0020
Method of analysis visual titration
Using sodium hydroxide volumetric solution
Indicator methyl red
Reference material indirect potassium hydrogenphthalate (KHP)
Traceability the reference material is a secondary reference material, traceable to standard material from NIST
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable