Print…
Ácido clorídrico 0.1 mol/l (0.1 N) 2-propanol acc. DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
86170.290EA 83.7 EUR
86170.290
Ácido clorídrico 0.1 mol/l (0.1 N) 2-propanol acc. DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8 I
Encomendar
Titer (20°C) (result of analysis at point of filling) 0.9980 – 1.0020
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable