Print…

Acetato de potássio 99,0-101,0 Ph. Eur.

Fornecedor: VWR Chemicals

Sinônimos: Acetic acid potassium salt

85507.290EA 62.9 EUR
85507.290 85507.462
Acetato de potássio 99,0-101,0 Ph. Eur.
Acetato de potássio
Fórmula: CH₃COOK
Peso Molecular: 98.14 g/mol
Ponto de Fusão: 304
Densidade: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012458
Número CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 101.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (5 %) 7.5 - 9.0
Reducing substances Passes test
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 4 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 3.0 %
Residual solvents Passes test

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR