Print…
Ácido sulfúrico solution_SC 49-51% Titrimetric HPLC, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
84733-100ML 84733-500ML
84733-100MLEA 87.74 EUR
84733-100ML 84733-500ML
Ácido sulfúrico solution_SC 49-51% Titrimetric HPLC, Fluka™
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 110 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.290 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Encomendar
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.375 - 1.405
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 220 nm Max. 0.04
Absorbance at 210 nm Max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable