Print…

Ácido clorídrico concentrate for dilution to 0.5 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric

Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção

Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

conc_1l

84589.600EA 18.3 EUR
84589.600
Ácido clorídrico concentrate for dilution to 0.5 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.4998 - 0.5002 mol/l

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR