Print…
Ácido trifluoroacético 99,9 Peptide_synthesis
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: TFA
84578.290EA 398 EUR
84578.290
Ácido trifluoroacético 99,9 Peptide_synthesis
Ácido trifluoroacético
Fórmula: C₂HF₃O₂
Peso Molecular: 114.02 g/mol
Ponto de ebulição: 71.8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.9 %
Appearance Clear colourless liquid
Density (20/4) 1.475 - 1.500
Identification Passes test
Residue on evaporation Max. 0.002 %
Water Max. 0.02 %
Absorbance (260 nm) Max. 1
Absorbance (300 nm) Max. 0.03
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable