Print…

Éter de petróleo, 100…140 °C, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®

Fornecedor: Avantor
Perigo

Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine

8243.5000EA 160.18 EUR
8243.5000 8243.9025 8243.1000 8243.9200
Éter de petróleo, 100…140 °C, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 100…140 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0.728 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: -10
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Boiling Range 100 - 140 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR