Print…
Papel indicado para salas brancas, TexBond® 20
Fornecedor: Texwipe
TX5719 TX5711_U TX5728 TX5731 TX5729 TX5723 TX5724 TX5711
818-0270EA 17.1 EUR
818-0270 TEXWTX5711_U 818-0273 818-0275 818-0274 818-0271 818-0272 818-0269
Papel indicado para salas brancas, TexBond® 20
Papéis
TexBond® é um papel indicado para salas brancas com características excepcionais de controlo de contaminações, necessárias em ambientes críticos. Foi especialmente formulado para ir ao encontro das necessidades dos utilizadores que necessitam de um papel que retenha baixos níveis de iões e partículas com qualidades de cópia e escrita significativamente melhoradas. Este papel produz cópias nítidas que, devido ao elevado índice de opacidade, não passam para a folha seguinte.
  • Capacidade de cópia excepcional
  • Compatível com fotocopiadoras e impressoras laser
Mais informação do produto