Print…

Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) para síntese, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
8.20708.0100EA 34.3 EUR
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) para síntese, Sigma-Aldrich®
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Fórmula: C₂H₅NaO₄S
Peso Molecular: 148.11 g/mol
Número MDL : MFCD00007534
Número CAS: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 192 - 194 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 7.0 - 11.0 (20 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR