Print…

Brij® 58

Fornecedor: G Biosciences

Sinônimos: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether

786-522 786-352
786-522EA 362 EUR
786-522 786-352
Brij® 58
Brij® 58
Fórmula: C₅₆H₁₁₄O₂₁
Peso Molecular: 1123.51 g/mol
Número MDL : MFCD00080892
Número CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1

Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR