Print…
VWR®, Tubos para mosca da fruta
Fornecedor: VWR Collection
734-2265EA 579 EUR
734-2265 734-2254 734-2255 734-2257 734-2258 734-2259 734-2261 734-2262 734-2264
VWR®, Tubos para mosca da fruta
Vials
Para o armazenamento, manuseamento e transporte da mosca da fruta.
Fabricados em instalações certificadas conforme a norma ISO 9001:2000. Os tubos estreitos e largos são fabricados em PP, PS ou Resina K e embalados a granel ou em tabuleiro.
Poliestireno (PS): Esta resina apresenta propriedades semelhantes ao vidro, permitindo uma visualização isenta de distorções e muito clara do género e comportamento da mosca.
Polipropileno (PP), Autoclavável: PP é uma resina mais clara e mole que o PS. Isto é ideal para experiências sensíveis a níveis de custos e para uma melhor visualização.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable