Print…
Lamelas com câmara, Nunc™ Lab-Tek™ II
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
155360 155379 155382 155409
734-2055EA 381 EUR
734-2055 734-2057 734-2059 734-2061
Lamelas com câmara, Nunc™ Lab-Tek™ II
Lamelas
Lamela de borossilicato, câmara de PS com compartimentos, estéril.
  • Excelente para a análise através de microscopia confocal
  • Optimizadas para a observação microscópica inversa de alto rendimento
  • Os compartimentos da lamela com câmara não são amovíveis
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental NAR Certificate of Retirement