Print…
Membrana de diálise Spectra/Por® 1
Fornecedor: Spectrum Laboratories
132645 132650 132655 132660 132665 132670 132675
734-0662EA 383 EUR
734-0662 734-0663 734-0665 734-0666 734-0667 734-0669 734-0670
Membrana de diálise Spectra/Por® 1
Tubagem Tubagem para diálises
MWCO 6 a 8 kD, celulose regenerada.
  • Transparente e flexível
Membrana económica para uma ampla gama de aplicações para as quais há uma grande diferença no peso molecular das substâncias a serem separadas; inclui a preparação da amostra, a dessalinização, a mudança de tampão, alteração do pH e purificação de proteínas. Com boa compatibilidade química, a celulose regenerada (RC) de qualidade padão pode ser utilizada com ácidos e bases fortes diluídos, com ácidos e bases fracas concentradas, com a maioria dos álcoois e alguns solventes orgânicos suaves ouMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable