Print…
Placas para cultura de células revestidos a gelatina Corning® BioCoat™
Fornecedor: Corning
354653 356653
734-0252EA 99.14 EUR
734-0252 734-0323
Placas para cultura de células revestidos a gelatina Corning® BioCoat™
Placas para cultura Placas para Cultura de Células
De PS, com revestimento de gelatina suina. O revestimento a gelatina das placas de cultura de células Corning® BioCoat™ proporciona um substrato que facilita a fixação e o crescimento para cultura de vários tipos de células. Geralmente, a gelatina é usada na cultura de células normais e transfectadas, incluindo células endoteliais vasculares, células musculares, células tronco embrionárias e células F9 de teratocarcinoma.
  • O substrato de gelatina melhora a fixação de vários tipos de células normais e transfectadas
  • O pré-tratamento com gelatina elimina o
Mais informação do produto