Print…
VWR®, Termocicladores
Fornecedor: VWR Collection
732-2548EA 6230 EUR
732-2548 732-2549 732-2550 732-2551 732-2552 732-2554 732-2555 732-2914 732-2915
VWR®, Termocicladores
Termocicladores para PCR
A gama de termocicladores da VWR® combina engenharia de alta qualidade com uma série abrangente de formatos de bloco. O termociclador UNO foi concebido em torno de uma interface de software potente, mas de utilização fácil, e usa a mesma plataforma para formatos de 96 poços e 384 poços. O Doppio, com dois blocos independentes de alta velocidade de 48 poços num sistema, disponibiliza a solução ideal para o máximo de flexibilidade no menor espaço possível. Devido ao design especial da tampa com aquecimento, a altura é automaticamente ajustada aos diferentes tamanhos de tubo.