Print…
Pontas para carregamento de gel, HydroLogix™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
3671-11 3631 3691-11
732-2339EA 0 EUR
732-2339 732-2256 MLBP3691-11
Pontas para carregamento de gel, HydroLogix™
Pontas de pipetas
Indicadas para o carregamento de géis de electroforese vertical.
  • Opção de ponta redonda ou chata
  • Disponíveis em volumes de 1 - 10 µl ou de 2 - 200 µl
  • Indicadas para o carregamento de géis de três espessuras para aplicações específicas