Print…
Microtubos para PCR
Fornecedor: EPPENDORF
0030124.537
731-0407EA 55.6 EUR
731-0407
Microtubos para PCR
Tubos Tubos para PCR
PP.
  • Tampa que permite rotulagem
  • Ajuste estanque da tampa
  • Fácil de abrir
  • Certificados quanto à ausência de DNA humano, DNase, RNase e inibidores de PCR
Estes tubos de PCR de 0,5 ml com paredes finas foram concebidos para o uso com termocicladores de 0,5 ml.
Cor: incolor