Print…
VWR® Q Path® NovaBrush®, Escovas citológicas endo e exocervicais
Fornecedor: VWR Collection
720-2066EA 236 EUR
720-2066 720-2069 720-2067 720-2068 720-2070 720-2071
VWR® Q Path® NovaBrush®, Escovas citológicas endo e exocervicais
Escovilhões
As Q Path® NovaBrush® são escovas descartáveis desenvolvidas para células endo e exocervicais. A forma da cabeça das Q Path NovaBrush® 1 torna-as adequadas exclusivamente para amostragem endocervical sem risco de trauma para o paciente. A pega rosa é fixa (não amovível) e é adequada para a técnica Papanicolau convencional e citologia em meio líquido. As Q Path NovaBrush® 2 e 3 permitem amostragem simultânea exo e endocervical. Estas possuem uma forma redonda rosa ou verde (amovível) de amostragem ergonómica. A Q Path NovaBrush® 2 e 3 são recomendada para citologia em meios líquidos.