Print…
Cryoboxes, PS
Fornecedor: Simport Scientific
T330-64
720-0503EA 46.4 EUR
720-0503
Cryoboxes, PS
Caixas Caixas de criotubos
De PS branco/transparente, com encaixe de espuma de poliuretano azul.
  • A gama aceitável de temperaturas das caixas é de ‒90 a +80 °C
  • As caixas são empilháveis, para economizar espaço em congeladores, frigoríficos e bancadas de laboratório
  • Apresentam uma série de quadrados impressos (numerados de 1 a 64)
Ideais para conter até 64 tubos de 0,5 a 2 ml. A tampa transparente permite ao utilizador visualizar o conteúdo da caixa, e está fixada à base para evitar o desalinhamento. A superfície permite inscrições com marcadores, para um maior controlo do conteúdo das caixas.