Print…
Ammonium chloride-[¹⁵N], Overnight Express™, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck Millipore (Novagen)
Sinônimos: Ammonium-15N chloride, Ammonium chloride-15N
71759-4
71759-4EA 2030 EUR
71759-4
Ammonium chloride-[¹⁵N], Overnight Express™, Sigma-Aldrich®
Ammonium chloride-[¹⁵N]
Overnight Express™ Autoinduction NMR Medium, 5 L kit
Fórmula: H₄ClN
Número MDL : MFCD00075417
Número CAS: 39466-62-1