Print…
Homogeneizadores de laboratório, Star-Blender™ Digital
Fornecedor: VWR Collection
710-0958EA 3090 EUR
710-0958
Homogeneizadores de laboratório, Star-Blender™ Digital
Homogeneizadores Homogeneizadores para Laboratório
Volumes de amostras de 80 a 400 ml.
  • Display digital para facilitar a definição da velocidade e do tempo
  • Duas pás alternativas
  • Superfícies externas e internas de aço inoxidável AISI 304 polido
  • Vidro da porta dianteira para observação de amostras embaladas durante a homogeneização
  • Tampa basculante com porta frontal amovível para facilitar a operação e limpeza
Amostras microbiológicas e patogénicas podem ser tratadas sem risco para o utilizador ou para o ambiente, através da mistura de amostras sólidas e semissólidas em sacos selados, eliminando a produção de bioaerossol.