Print…
Contador de colónias, eCount™
Fornecedor: HEATHROW
HS120000 HS15092ZP
710-0596EA 405 EUR
710-0596 710-0918
Contador de colónias, eCount™
Contadores de colónias
O eCount™ tudo-em-um é a combinação de um contador electrónico multifuncional com uma caneta Sharpie®, para marcação de placas de Petri, o que evita esquecimentos ou a contagem de colónias em duplicado.
  • Five-digit display
  • Touch controls for multiple counts: Up to 32 different zones
  • Counter automatically beeps with each count, or select the LED flash mode for a visual alert of each count
  • Working temperature from 0 to 50 °C
  • Light ergonomic body balanced for easy manipulation
Designed for rapid, accurate counts. Press the lock key to write with theMais informação do produto