Print…
Trietanolamina, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
7078.1000EA 80.33 EUR
7078.1000 7078.2500 7078.9025
Trietanolamina, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Trietanolamina
Fórmula: C₆H₁₅NO₃
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Ponto de ebulição: 335.4
Ponto de Fusão: 21.6
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 179 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002855
Número CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99.0 - 103.0 %
Appearance of solution passes test
Density (g/ml) at 25°C 1.117 - 1.125
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Sulfated Ash max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %