Print…
Kits, teste de carbonato/dióxido de carbono, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK388
705-3039EA 184 EUR
705-3039
Kits, teste de carbonato/dióxido de carbono, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Prontos a usar, sistema de avaliação fotométrica e ecológico.
  • Valores de medição precisos e fiáveis
  • Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
  • Dosagem prática e sem erros dos reagentes
  • Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
  • Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Condições de armazenamento: 15 - 25 °C