Print…
n-Pentano 95, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
Sinônimos: Pentane
6755-25EA 237.04 EUR
6755-25
n-Pentano 95, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
n-Pentano
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Fórmula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Peso Molecular: 72.15 g/mol
Ponto de ebulição: 36.1 °C
Ponto de Fusão: -130
Densidade: 0.63
Ponto de Inflamação: –48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009498
Número CAS: 109-66-0
UN: 1265
ADR: 3
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) min. 95 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 0.4
at 220 nm max. 0.15
at 230 nm max. 0.05
at 240 nm max. 0.01
at 250 nm max. 0.004