Print…
Verificador de pH, pH-Checker®
Fornecedor: Hanna
HI98103
662-4020EA 53.9 EUR
662-4020
Verificador de pH, pH-Checker®
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Verificador de pH fornecido com eléctrodo combinado de pH intercambiável, com conector de rosca.
  • Calibração manual em dois pontos
  • Utilizado com duas pilhas de 1,5 V para cerca de 3000 horas de uso contínuo
Informações de encomenda: fornecido com eléctrodo combinado de pH e 2 pilhas de 1,5 V.