Print…
VWR® pHenomenal® IS 2100 L, Medidor de pH/mV/ºC/iões de bancada
Fornecedor: VWR Collection
662-1658EA 2010 EUR
662-1658
VWR® pHenomenal® IS 2100 L, Medidor de pH/mV/ºC/iões de bancada
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Este instrumento fácil de usar, com um suporte para elétrodo articulado e caixa com grau de proteção IP 43, oferece alta resolução e exatidão para medições com vários parâmetros precisas. Inclui saída USB para ligação a um computador. Em conformidade com a norma BPL.
  • Large graphic LCD with continuous LED backlight shows both pH/mV and temperature value simultaneously
  • Data logging function selectable between 1 min and 1 h; memory capacity of 5000 data sets
  • Automatic power shut-off: Adjustable from 10 min to 24 h
  • Automatic buffer recognition of DIN and NIST