Print…
Sondas de oxigénio dissolvido, CellOx® / DurOx®
Fornecedor: WTW
201533 201545 201546 201549 201570
715-2917EA 1170 EUR
715-2917 664-0511 662-0391 662-0394 664-0512
Sondas de oxigénio dissolvido, CellOx® / DurOx®
Eléctrodos Sondas de oxigénio dissolvido
Sondas de oxigénio dissolvido galvânica para uso universal (CellOx®) ou no terreno (DurOx®).
  • Sensores com membrana revestida
  • Fácil de usar e tempo de funcionamento longo
CellOx® 325 é uma sonda de oxigénio dissolvido com compensação da temperatura integrada e monitorização de fugas da membrana, que pode ser usada em aplicações de campo ou laboratoriais. Caracteriza-se por um tempo de resposta rápido (t99<60 s) e um funcionamento com manutenção reduzida. As suas aplicações incluem águas superficiais, medição em estações de tratamento de águasMais informação do produto